Learn More
OHAUS™ Mehrzweck-Klammern
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Jaw Type:
2-zackig, einfach verstellbar
2-zackig, zweifach verstellbar
3-zackig, einfach verstellbar
3-zackig, zweifach verstellbar
Länge (metrisch):
160,00 mm
168,00 mm
172,00 mm
216,00 mm
218,00 mm
229,00 mm
248,00 mm
273,00 mm
Material:
Edelstahl
Vernickelt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verlängerungsarme mit 360°-Rotation ermöglichen die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen vom Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen
- Schwenkbare und feste Positionierungsklammern halten Geräte nahe dem Laborrahmen oder -ständer und verfügen über eine integrierte Halterung für die Befestigung an Laborrahmen oder -geräten
- Erhältlich mit Einzel- oder Doppeleinstellung in vernickeltem Zink oder Edelstahl
- Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100°C (inklusive aller 2 und 3-Klemmen)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mehrzweckklemme |
| Material | Vernickelt |
| Enthält | Rutschfeste Vinylhülsen und Glasfaserabdeckungen |
| Beschreibung | Modell CLM-MULTI2SZM |
| Durchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 8,50 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Arm | 5,000 in. |
| Länge (metrisch) | 216,00 mm |
| Länge (metrisch) Arm | 127 mm |
| Größe | Mittel |
| Mehr anzeigen |