Learn More
FTM Technologies™ Abzugshauben für mehrfachen Betrieb
Artikelnummer. 11778054
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
4 Extraktionseingänge
6 Extraktionseingänge
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
11778054 6 Extraktionseingänge 1 Stück
11778044 4 Extraktionseingänge 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778054 Lieferant FTM Technologies™ Lieferanten-Nr. HI4P6S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1535.00 CHF
    1242.89 CHF / 1 Stück
    Sparen 292.11 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für die Filtration verwendet, wenn Extraktionsarme oder anderes Zubehör benötigt werden. FTM Technologies™ Multi-Operator Abzugshauben ermöglichen die Filtration von Schweißdämpfen, Lösungsmitteln und anderen gefährlichen Substanzen in mehreren Arbeitsstationen.
  • Erhältlich mit entweder 4 oder 6 Extraktionseingängen
  • Lieferung mit PVC-Ringleitung
  • Kompatibel mit der Verwendung von Vorsatzfiltern
  • Kann als Umluftabzug (ohne Abluftleitung), mit Aktivkohle- oder Staubfilter sowie mit einem externen Ausgang (externer Filter plus Abluftkanal) verwendet werden
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 350 x 200 x 430 mm
Flussrate 50 bis 450 m3/h
Hertz 50 Hz
Enthält 6 Extraktionseingänge
Spannung 230 V
Gewicht (metrisch) 6 kg