Learn More
Multiionen-Anionen-IC-Standardlösung in H2 O, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ (Dionex)
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035565.AE
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Multi Ion anion IC standard solution in H2O | |
MFCD00144813 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
100 mL | |
Odorless | |
Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke