Learn More
Multi-Elemente-Organometallöl-Standards mit 5 Elementen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12742256 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 12742256
Marke: SPEX Certiprep AM5000Y
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ba5000μg/g
Ca5000μg/g
Mg5000μg/g
P5000μg/g
Zn5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Elementmetall-Additivölstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ba, Ca, Mg
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Element Ba, Ca, Mg
Solvent or Matrix Grundöl 75
Industry Type Petrochemical Testing
Menge 100 g
Produkt nur für den Laborgebrauch