Learn More
Multi-Elemente-Organometallöl-Standards mit 23 Elementen, 500 μg/g; SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep S23-500Y
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15236386
  • 515.00 CHF / 100 Gramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag500μg/g
Al500μg/g
B500μg/g
Ba500μg/g
Ca500μg/g
Cd500μg/g
Cr500μg/g
Cu500μg/g
Fe500μg/g
K500μg/g
Mg500μg/g
Mn500μg/g
Mo500μg/g
Na500μg/g
Ni500μg/g
P500μg/g
Pb500μg/g
Sb500μg/g
Si500μg/g
Sn500μg/g
Ti500μg/g
V500μg/g
Zn500 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
23 Standard für Öl-Element
100 g
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Grundöl 75
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Al, Ba, B
Sonderangebote
Produkt nur für den Laborgebrauch