Learn More
Multi-Elemente-Organometallöl-Standards mit 23 Elementen, 100 μg/g; SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 100 μg/g |
| Al | 100 μg/g |
| B | 100 μg/g |
| Ba | 100 μg/g |
| Ca | 100 μg/g |
| Cd | 100 μg/g |
| Cr | 100 μg/g |
| Cu | 100 μg/g |
| Fe | 100 μg/g |
| K | 100 μg/g |
| Mg | 100 μg/g |
| Mn | 100 μg/g |
| Mo | 100 μg/g |
| Na | 100 μg/g |
| Ni | 100 μg/g |
| P | 100 μg/g |
| Pb | 100 μg/g |
| Sb | 100 μg/g |
| Si | 100 μg/g |
| Sn | 100 μg/g |
| Ti | 100 μg/g |
| V | 100 μg/g |
| Zn | 100 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 23 Standard für Öl-Element |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Al, Ba, B |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Element | Al, Ba, Ba |
| Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 50 g |
Produkt nur für den Laborgebrauch