Learn More
Fisher Chemical™ Multielement-Kalibrierstandard 2A für ICP-MS in 5%iger HNO3
Artikelnummer. 31034056 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31034056 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31034056 Lieferant Fisher Chemical™ Lieferanten-Nr. EQ 0002 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.00 CHF
    324.72 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 121.28 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zertifizierte Referenzmaterialien (CRMs) werden verwendet in ICP Massenspektrometrie zur Gewährleistung von Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Messungen. Sie dienen als Kalibrierungsmaßstäbe und gewährleisten, dass Ihr Instrument wissenschaftlich valide und international vergleichbare Ergebnisse liefert.
  • 28 Komponenten: jeweils 10 mg/L Ag; Al ; Als ; Ba ; Sei ; Ca ; CD ; Co ; Cr ; Cs ; Cu; Fe ; Ga ; Hg ; K ; Li ; Mg ; Mn ; N / A ; Ni ; Pb ; Rb ; Se ; Sr.; Tl ; U ; V ; Zn.
  • Entspricht Agilent Referenz 8500-6940.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM) gemäß ISO 17025 und ISO 17034.
  • Jedes CRM wird mit einem Analysezertifikat geliefert, das auch Unsicherheitsberechnungen enthält.
  • Diese Dokumentation ist für Audits, die Validierung von Methoden und den Nachweis der Zuverlässigkeit Ihrer Daten unerlässlich.
Spezifikation
Menge 100 mL