Learn More
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Probenehmerrahmen, Steuerketten und Schäkelbolzen sind aus Edelstahl gefertigt
- Die Probenflaschen sind aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) gefertigt
- Die ideale Lösung für die Entnahme von flüssigen Proben aus verschiedenen Ebenen
- Die Probenentnahmeflaschen bleiben geschlossen, bis der Bediener die Stopper mithilfe der Steuerkette entfernt
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schöpflöffel |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | 3 HDPE-Probenahmeflaschen |
| Kapazität (metrisch) | 3 x 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flüssigkeitsprobenahme |
| Länge (metrisch) | 2000 mm |