Learn More
Heidolph™ Mehrkanal-Pumpenkopf
Artikelnummer. 10504932 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
C 12
C 4
C 8
Aufnahmevermögen:
12 kleine Kassetten
4 kleine Kassetten
8 mittelgroße Kassetten
Enthält:
4 Rollen
8 Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Aufnahmevermögen Enthält Packungsgröße
10504932 C 12 12 kleine Kassetten 8 Rollen 1 Stück
10448401 C 4 4 kleine Kassetten 8 Rollen 1 Stück
10504742 C 8 8 mittelgroße Kassetten 4 Rollen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10504932 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5248122000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 CHF
    3479.51 CHF / 1 Stück
    Sparen 600.49 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Erhöhen Sie Ihren Durchsatz, indem Sie mehr Kassetten auf einem Pumpenantrieb und einem Pumpenkopfsystem laufen lassen
  • Teilen Sie die Dosierung auf mehrere Gefäße mit unterschiedlichen Zuführraten in einem einzigen Arbeitsgang auf, indem Sie verschiedene Schlauchabmessungen verwenden, um die Durchflussrate anzupassen
  • Zeitsparend – der Schlauchwechsel erfolgt in nur wenigen Sekunden
  • Wechseln Sie Ihre Kassetten problemlos, sogar während des Betriebs. – Es gibt keine Einschränkungen
  • Die Kassetteneinstellungen und -änderungen sind leicht durchführbar, da die Kassetten einfach einrasten
  • Kein zusätzlicher Kauf eines Pumpenantriebs erforderlich: Rüsten Sie Ihren Einkanal-Pumpenantrieb mit nur einem Adapter für den Mehrkanalbetrieb auf und wählen Sie die Kopf-/Kassettenkonfiguration, die Ihren Anwendungsanforderungen entspricht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aufnahmevermögen 12 kleine Kassetten
Enthält 8 Rollen
Modell C 12
Typ Pumpenkopf
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.