Learn More
BRAND™ Mehrkanal-Mikropipette - 8 Transferpette™ Pro, verstellbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30696138 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1.250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30696138 50 μl 1 Stück
30696124 10 μl 1 Stück
30696102 100 μl 1 Stück
30696112 200 μl 1 Stück
30696126 300 μl 1 Stück
30696136 1.250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30696138 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 706906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 CHF
    910.02 CHF / 1 Stück
    Sparen 139.98 CHF
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schlanke Mehrkanal-Mikropipette mit verstellbarer Fingerauflage für ergonomische Handhabung, flexiblen Kalibrierungsmöglichkeiten und integriertem Zählerschutz für Langlebigkeit.
  • Dank ihres schlanken Designs und der verstellbaren Fingerauflage liegt die Pipette perfekt in der Hand und ist somit ergonomisch und komfortabel in der Anwendung, auch bei längeren Pipettiersitzungen.
  • Damit Sie jederzeit flexibel bleiben, Transferpette™ Die Pro-Version bietet zwei Einstellmöglichkeiten:
    • Einfache Kalibrierung für dauerhafte Justierung ohne Werkzeug
    • Benutzereinstellung zur schnellen, reversiblen Anpassung an veränderliche Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften
  • Der Transferpette™ Das Modell Pro besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über einen integrierten Kantenschutz, wodurch es robust und langlebig ist. Sie ist vollständig autoklavierbar (121 °C) und als Ein- und Mehrkanalpipette erhältlich.
Nutzungsbeschränkungen:
  • Die Betriebstemperatur sollte zwischen +15 °C °und +40 °C (59 °F °bis 104 °F) °liegen. Andere Temperaturen auf Anfrage.
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität: 260 mPa ·s
  • Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit gegebenenfalls angepasst werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit <±0,8 %
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze 2 bis 200 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell Transferpette Pro
Anzahl Kanäle 8
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 50 μl
Enthält Leistungszertifikat, 2 x TipBox gefüllt™ mit BRAND Pipettenspitzen, Regalhalterung, Reagenzbehälter, Installationswerkzeug, Silikonfett, Satz Dichtungsringe
Schritten 0,05 μl
Präzision < 0.4% (CV)