Learn More
Heidolph™ Multi-channel Cassette
Artikelnummer. p-7241857 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Flussrate:
0,005 bis 37 ml/min
0,24 bis 27 ml/min
1 bis 364 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10668002
Marke: Heidolph™ 5249002200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
For use with multi-channel pumps
  • Die Durchflussraten variieren je nach Kassettengröße
  • Geeignet für Schläuche mit 0,9 oder 1,6 mm Wandstärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,005 bis 37 ml/min
Zur Verwendung mit Schläuche mit 0,9 mm Wandstärke
Größe Klein
Typ Cassette