Learn More
WTW™ Multiparameter-Messgeräte
Artikelnummer. 15357093
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Multiparameter-Messgerät Set 1
Multiparameter-Messgerät-Set 2
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15357093 Multiparameter-Messgerät-Set 2 1 Stück
15337093 Multiparameter-Messgerät Set 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357093 Lieferant WTW™ Lieferanten-Nr. 2FA312
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das perfekte Messgerät für Umweltanwendungen
  • Zur Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch)
  • Perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr
  • Mit Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1.5 V AA-Netzteil, 2er-Satz
  • Automatische/manuelle Kalibrierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (ISE) 0.000 bis 999999 μmol/l
Akkutyp AA
Kalibrierung Automatisch/manuell
Kalibrierpunkte (pH) ± 2,000 bis 19.999
Displaytyp LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung
IP-Bewertung IP 67
Bereich (Leitfähigkeit) 0.000 bis 1000 μS/cm
Bereich (mV) -2500–2500 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 19,999
Bereich (Salinität) 0,0 bis 70,0
Bereich (TDS) 0 bis 199,9 g/L
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Messung von pH, ORP, Leitfähigkeit und gelöstem Sauerstoff (elektrochemisch) ist ein perfektes Messgerät für Umweltanwendungen in der Boden- und Oberflächenwassermessung, Aquakultur, Abwasseraufbereitungsanlagen und vielem mehr.
Enthält Mini-USB-B-Schnittstelle, 4 x 1.5 V AA-Netzteil, 2er-Satz
Eingänge Zwei
Hauptspeicher Bis zu 10 Kalibrierungsdatensätze
Modell Multi 3320
Stromversorgung 1.5 V
Sondentyp SenTix 41-3, CellOx 325-3, TetraCon 325-3
Produkttyp Multiparameter-Messgerät-Set 2
Bereich (ISE) 0.000 bis 999999 μmol/l
TDS-Faktor-Bereich 0 bis 199,9 g/l