Learn More
Mulberroside A, TRC
Artikelnummer. 30464752
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464752 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464752 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM79350510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mulberroside A
CAS 102841-42-9
Summenformel C26H32O14
Menge 10 mg
Synonym 3-[(1E)-2-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethenyl]-5-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, 2,5'-Dihydroxy-4,3'-bis(β-D-glucopyranosyloxy)-trans-stilbene
InChI-Formel InChI=1S/C26H32O14/c27-9-17-19(31)21(33)23(35)25(39-17)37-14-4-3-12(16(30)8-14)2-1-11-5-13(29)7-15(6-11)38-26-24(36)22(34)20(32)18(10-28)40-26/h1-8,17-36H,9-10H2/b2-1+/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c3)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 568.52