missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford MUG

Artikelnummer. p-200087270
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
25 Gramm
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30018525

Marke: Melford M6590025.0

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E.

Fluorescent substrate for β-D-Glucuronidase (GUS) encoded by the gusA gene isolated from E. coli. Fluorescence assay allows quantitation of GUS activity in protein extracts at peak excitation of 365 nm (UV) and a peak emission of 455 nm (blue).

Spezifikation

Menge 25 g
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt