Learn More
Melford BECHER
Beschreibung
Fluoreszierendes Substrat fürβ -D-Glucuronidase (GUS), kodiert durch das aus E. isolierte gusA-Gen.
Fluoreszierendes Substrat fürβ -D-Glucuronidase (GUS), kodiert durch das aus E. coli isolierte gusA-Gen. Der Fluoreszenztest ermöglicht die Quantifizierung der GUS-Aktivität in Proteinextrakten bei einer maximalen Anregung von 365 nm (UV) und einer maximalen Emission von 455 nm (blau).
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 g |