Learn More
Nabertherm Muffelofen Serie 1300 LT mit B410-Regler
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten. Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C.
4166.70 CHF - 4901.10 CHF
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1300 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15436692
Unterlagen ansehen
Nabertherm
L-052T3RN3
5 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15466702
Unterlagen ansehen
Nabertherm
L-092T3RN3
9 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1300 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1300 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm Muffelofen Serie 1300 LT mit B410-Regler