Learn More
Nabertherm Muffelofen Serie 1300 LT mit B410-Regler
Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten. Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C.
Marke: Nabertherm L-092T3RN3
Additional Details : Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
- Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
- Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
9 L | |
B401 | |
525 x 530 x 1000 mm |
1300°C | |
240 x 230 x 170 mm | |
60 kg |