Learn More
Nabertherm™ Muffelofen L9/12/C550 Tmax1200 mit Klappentür
Artikelnummer. 30485240 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485240 1.200 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485240 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L095K2AO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Muffelöfen, ideal für den täglichen Laboreinsatz.
  • Die Muffelöfen L 3/11 - LT 60/12 haben sich im täglichen Laboreinsatz bewährt. Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Verarbeitung, ihr fortschrittliches und attraktives Design und ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Die Muffelöfen sind standardmäßig entweder mit einer Klapptür oder einer Hebetür ausgestattet.
  • Serienausstattung
  • Tmax 1200 °C
  • Beidseitige Beheizung mittels keramischer Heizplatten (dreiseitige Beheizung bei Muffelöfen L 24/11 - LT 60/12) für optimale Temperaturhomogenität
  • Temperaturhomogenität von +/- 5 K bei geschlossenem Frischlufteinlass im leeren Arbeitsbereich gemäß DIN 17052-1 bei Betriebstemperaturen über 800 °C
  • Thermoelement Typ S (1200 °C)
  • Keramische Heizplatten mit integriertem Heizelement, das geschützt und leicht austauschbar ist
  • Optionale Klapptür (L), die als Arbeitsplattform oder als Hubtür (LT) mit der vom Bediener abgewandten heißen Oberfläche genutzt werden kann.
  • Doppelwandiges, belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
  • Ausschließliche Verwendung von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Dies bedeutet ausdrücklich, dass Aluminiumsilikatwolle, auch bekannt als feuerfeste Keramikfaser (RCF), die als krebserregend eingestuft ist, nicht verwendet wird.
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass (s. Abbildung)
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Regler mit Touch-Bedienung C550 bzw. Regler R7 für L1/12 (einstellbar für eine Temperatur)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.200 °C
Typ Muffelofen
Spannung 220/240 V