Learn More
Nabertherm™ Muffelofen L15/14/C550 Tmax1400 mit Klappentür
Artikelnummer. 30485261 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.400 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485261 1.400 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485261 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L155K4AO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Muffelöfen mit fortschrittlichem und ansprechendem Design und hoher Zuverlässigkeit.
  • Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Verarbeitung, ihr fortschrittliches und attraktives Design und ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Heizelemente an Trägerrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen, sorgen für besonders kurze Aufheizzeiten und eine maximale Temperatur von 1400 °C. Diese Muffelöfen sind eine gute Alternative zu den bekannten L(T) ../12-Serien, wenn höhere Anwendungstemperaturen erforderlich sind.
  • Serienausstattung
  • Tmax 1400 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Ausschließliche Verwendung von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.400 °C
Typ Muffelofen
Spannung 220/240 V