Learn More
Nabertherm™ Mugabeofen L15/12/B510 Tmax1200 mit Klappentür
Artikelnummer. 30485248 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
1.200 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperatur (metrisch) unitSize
30485248 1.200 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30485248 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. L155K2AL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mupföfen, ideal für den täglichen Laborgebrauch.
  • Die Mupfelöfen L 3/11 - LT 60/12 haben sich für den täglichen Laborgebrauch bewährt. Diese Modelle zeichnen sich durch ihre hervorragende Verarbeitung, ihr fortschrittliches und attraktives Design und ihre hohe Zuverlässigkeit aus. Die Muffelöfen werden ohne Zusatzkosten wahlweise mit einer Klapptür oder einer Hubtür ausgestattet.
  • Standardausstattung
  • Tmax 1200 °C
  • Bestrahlung von zwei Seiten durch Keramik-Heizplatten (Bestrahlung von drei Seiten bei den Mupföfen L 24/11 - LT 60/12) für optimale Temperaturgleichmäßigkeit
  • Temperatureinheitlichkeit von +/- 5 K bei geschlossenem Fremdlufteinlass im leeren Arbeitsraum gemäß DIN 17052-1 bei Arbeitstemperaturen über 800 °C
  • Thermostück Typ S (1200 °C)
  • Keramische Heizplatten mit integrierter, geschützter und leicht auswechselbarer Heizspirale
  • Entweder mit Klapptür (L), die als Arbeitsplattform verwendet werden kann, oder Hubtür (LT), bei der die erhitzte Oberfläche vom Anwender abgewandt ist
  • Belüftetes Zwei-Manen-Gehäuse aus strukturierten VA-Profilen für niedrige Oberflächentemperaturen und hohe Stabilität
  • Ausschließliche Verwendung von Isolationsmaterialien ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP). Das bedeutet ausdrücklich, dass keine Alumino-Sicat-Wolle, auch bekannt als refraktäre Keramische Fasern (RCF), die als eingestuft und möglicherweise krebserregend eingestuft wird, verwendet wird.
  • In der Tür integrierter einstellbarer Lufteinlass (s. Abbildung)
  • Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Controller mit Screen-Bedienung C550 bzw. Regelung R7 für L1/12 (eingestellt für eine Temperatur)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTProtokoll Grundlegende für Nabertherm Verantwortlicher: Aufzeichnung von Prozessdaten mit einem USB-Stick
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1.200 °C
Typ Muffelofen
Spannung 220/240 V