missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Muffelofen Serie L

Heizelemente auf Trägerrohren, die frei in die Ofenkammer ausstrahlen, sorgen für besonders kurze Heizzeiten. Die robuste, leichte, feuerfeste Isolierung aus Backstein ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C.

Marke:  Nabertherm L-092S3RN3

Additional Details : Gewicht : 50.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15446702

  • 4770.00 CHF / 1 Stück


Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Höchsttemperatur: 1300 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
  • Gehäuse aus strukturiertem Edelstahlblech
  • Doppelwandiges Gehäuse für niedrige Außentemperaturen und Stabilität
  • Optionale Hubtür mit heißer Oberfläche, die vom Anwender weg zeigt
  • Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
  • li>Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation

Spezifikation

240 x 230 x 170 mm
B410
9 L
525 x 530 x 630 mm
60 kg
Up to 1300°C
Videos
Dokumentation