missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MUC5B Antibody (SR2037), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
449.00 CHF - 581.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | MUC5B |
|---|---|
| Klon | SR2037 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18604544
|
Novus Biologicals
NBP3-21867-100ul |
100 μg |
581.00 CHF
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18612684
|
Novus Biologicals
NBP3-21867-50ul |
50 μg |
449.00 CHF
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
MUC5B Monoclonal antibody specifically detects MUC5B in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow CytometrySpezifikation
| MUC5B | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| high molecular weight salivary mucin MG1, mucin 5, subtype B, tracheobronchial, mucin 5B, oligomeric mucus/gel-forming, sublingual gland mucin, tracheobronchial | |
| A synthesized peptide derived from human MUC5B (Uniprot #: Q9HC84) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2037 | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 727897 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts