Learn More
MUC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen MUC2
Konzentration 0.43 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16885765
Unterlagen ansehen
Proteintech
27675-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16875765
Unterlagen ansehen
Proteintech
27675-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Secreted epithelial mucins are large macromolecules which exhibit extreme polydispersity. Mucin 2 is the major intestinal mucin. O-glycans are attached to MUC2 in a potentially diverse arrangement, which is crucial for their interaction with endogeneous and exogeneous lectins.
Spezifikation
Spezifikation
MUC2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q02817, Q80Z19
17831, 4583
MUC2 Fusion Protein Ag25800
Primary
-20°C
MUC2
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Intestinal mucin 2, MLP, MUC 2, MUC2, Mucin 2, SMUC
Muc2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MUC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech