Learn More
Melford MTT
Beschreibung
Wasserlösliches Tetrazolum-Salz.
Wasserlösliches Tetrazolum-Salz. Ergibt eine gelbliche Lösung, wenn sie in Medien oder Salzlösungen ohne Phenolrot hergestellt wird. Durch Spaltung des Tetrazoliumrings durch Dehydrogenase-Enzyme wird gelöstes MTT in unlösliches violettes Formazan umgewandelt.
Spezifikation
Specifications
| CAS | 298-93-1 |
| Summenformel | C18H16N5SBr |
| Menge | 1 g |