Learn More
IKA™ MTS 2/4 Digital Microtiter Shaker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16268121 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16268121
Marke: IKA™ 0003208003
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Special shaker for shaking two or four microtiter plates.
  • Electronic speed control
  • Digital timer
  • Alarm to indicate set time has expired
  • Includes attachment (without microtiter plate)
  • Shaking movement: orbital
  • Orbital diameter: 3 mm
  • Max. shaking weight: 2 or 4 microtiter plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 3 mm
Drehzahlbereich 0 bis 1100 U/min
Spannung 220/240 V
Wirkleistung 45 W
Aufnahmevermögen 2 or 4 Microtiter Plates
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 20 x 185 x 105 mm
Zeitschaltbereich 1 to 99 minutes