Learn More
Abnova™ MTM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16108011
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16108011 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16108011 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00004534T01.100uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 CHF
    236.15 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 3.85 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung MTM1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC030779.1
Molekulargewicht Theoretical M.W. 66.44kDa
Plasmid pCMV-MTM1 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-MTM1 antibody (Mfr. No. H00004534-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL MTM1 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol