Learn More
Abnova™ MTHFD2 Recombinant Protein Artikelnummer.: 16125712
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ MTHFD2 Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3720329
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125712
Marke: Abnova™ H00010797P01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH01548
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 10797
Molekulargewicht 61.93
Name MTHFD2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen SLRLRPFHLAAVRNEAVVISGRKLAQQIKQEVRQEVEEWVASGNKRPHLSVILVGENPASHSYVLNKTRAAAVVGINSETIMKPASISEEELLNLINKLNNDDNVDGLLVQLPLPEHIDERRICNAVSPDKDVDGFHVINVGRMCLDQYSMLPATPWGVWEIIKRTGIPTLGKNVVVAGRSKNVGMPIAMLLHTDGAHERPGGDATVTISHRYTPKEQLKKHTILADIVISAAGIPNLITADMIKEGAAVIDVGINRVHDPVTAKPKLVGDVDFEGVRQKAGYITPVPGGVGPMTVAMLMKNTIIAAKKVLRLEEREVLKSKELGVATN
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias NMDMC
Gebräuchliche Bezeichnung MTHFD2
Gensymbol MTHFD2
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution
Name des Produkts
Abnova™ MTHFD2 Recombinant Protein >