Learn More
Abnova™ MTAP/CEN9q FISH-Sonde
Artikelnummer. 16013385
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16013385 200 μl 200 Mikroliter
16003385 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16013385 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FG0232.200uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 CHF
    2604.89 CHF / 200 Mikroliter
    Sparen 40.11 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Beschreibung DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Format Röhrchen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 4507
Enthält DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml ) 125 ul je 100 ul an FISH-Sonde
Menge 200 μl
Ziel Human
Form Flüssig