Learn More
IKA™ MT 40 P.10 Einweg-Mahlkammer
Artikelnummer. 16288541 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Röhrchenmühlen-Steuerung; Röhrchenmühlen-Steuerung 100
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16288541
Marke: IKA™ 0020017838
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Mahlkammer zum Mischen von feinen Pulvern.
  • Eine neue Mahl-/Fräskammer erweitert den Anwendungsbereich der IKA TubeMill Steuerung
  • Der Schläger aus Edelstahl ist in einem 45°-Winkel gebogen
  • Geeignet für das Mischen von feinen Pulvern
  • Der gebogene Schläger erzeugt einen effektiveren Fluss in der Kammer, was zu einem noch besseren Mahlergebnis führt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 40 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchenmühlen-Steuerung; Röhrchenmühlen-Steuerung 100
Material Polypropylen
Verpackungsmenge 10 Packungen
Gewicht (metrisch) 0,3766 kg