Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform
Verbessern Sie die Hybrid-MS Bioanalyse mit Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform, eine exklusive Thermo Fisher Scientific Arbeitsablauf-Lösung für Proteine und Peptide.
68.55 CHF - 1950.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15182579
|
Thermo Scientific™
991CUS02 |
MSIA D.A.R.T.'S, Benutzerdef. | Packung mit 96 Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15152579
|
Thermo Scientific™
991PRT11 |
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A | Pack of 96 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15153323
|
Thermo Scientific™
991PRT12 |
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A | Pack of 24 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15132579
|
Thermo Scientific™
991PRT13 |
MSIA Spitzen, Protein G | Packung mit 96 Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15142579
|
Thermo Scientific™
991PRT14 |
MSIA Spitzen, Protein G | Packung mit 24 Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15162579
|
Thermo Scientific™
991PRT15 |
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G | Pack of 96 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
13288009
|
Thermo Scientific™
991PRT16 |
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G | Pack of 24 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15149628
|
Thermo Scientific™
991STR11 |
MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin | Pack of 96 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15132589
|
Thermo Scientific™
991STR12 |
MSIA Spitzen, humanes Beta-2-Mikroglobulin | Packung mit 24 Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15287608
|
Thermo Scientific™
991001096 |
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin | Pack of 96 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15247648
|
Thermo Scientific™
991001024 |
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin | Pack of 24 Tips |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15192579
|
Thermo Scientific™
991R |
MSIA D.A.R.T.'S, nachfüllbares Rack | Nachladegestell (Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Verbessern Sie die Hybrid-MS Bioanalyse mit Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform, eine exklusive Thermo Fisher Scientific Arbeitsablauf-Lösung für Proteine und Peptide. Die firmeneigene MSIA D.A.R.T.'S™ Technologie liefert gleichzeitig qualitative und quantitative Daten von komplexen biologischen Proben, beispielsweise menschlichem Plasma, wobei die Arbeitsabläufe Nachweisgrenzen im pg/ml-Bereich erzielen. Ideal für die Analyse biologischer Proben und Biomarker. MSIA ermöglicht Innovation in den Bereichen PKPD, DMPK, ADME, Biotransformation (DAR- und Payloadbestimmung) sowie bei der routinemäßigen Biomarkeranalyse.
- Ermöglicht die Analyse des gewünschten Proteins bis in den Femtomolbereich
- Optimierter Arbeitsablauf für die qualitative & quantitative Proteinbioanalyse
- Verwendet eine firmeneigene Mikrosäulentechnologie als Molekülfalle in einer anwenderfeundlichen Ausführung des Pipettenspitzengehäuses
- Steigert die Antikörper/Antigen-Bindungskinetik und verbessert erheblich die Analyse geringer Proteinmengen in biologischen Proben.
- Die Immunaffinitätssäule erfasst das gewünschte Protein mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis.
- Überlegene Spezifität und Analyseeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen
- Ermöglicht Hybrid-Assays bis in den Femtomolbereich
- Streptavidin und Protein A, G & A/G MSIA D.A.R.T.'S zur flexiblen Analyse spezieller Ziele durch den Endanwender
- Anwenderspezifische MSIA D.A.R.T.'S auf Anfrage erhältlich
- Optimierte Arbeitsablauf-Lösung, Insulin (endogene und therapeutische Formen)
Anforderungen:
300 μl-Pipette wie Thermo Scientific™ Versette™ Flüssigkeitshandhabungsplattform, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ Mehrkanal-Pipettierer (aufgelistet im Benutzerhandbuch)
Empfohlen für:
Hybrid-Massenspektrometrie-basierte Assays
Spezifikation
300 µl | |
MSIA D.A.R.T.S |