Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform
Beschreibung
Verbessern Sie die Hybrid-MS Bioanalyse mit Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform, eine exklusive Thermo Fisher Scientific Arbeitsablauf-Lösung für Proteine und Peptide. Die firmeneigene MSIA D.A.R.T.'S™ Technologie liefert gleichzeitig qualitative und quantitative Daten von komplexen biologischen Proben, beispielsweise menschlichem Plasma, wobei die Arbeitsabläufe Nachweisgrenzen im pg/ml-Bereich erzielen. Ideal für die Analyse biologischer Proben und Biomarker. MSIA ermöglicht Innovation in den Bereichen PKPD, DMPK, ADME, Biotransformation (DAR- und Payloadbestimmung) sowie bei der routinemäßigen Biomarkeranalyse.
Hybrid-Massenspektrometrie-Arbeitsabläufe zur Bioanalyse der nächsten Generation:
- Ermöglicht die Analyse des gewünschten Proteins bis in den Femtomolbereich
- Optimierter Arbeitsablauf für die qualitative & quantitative Proteinbioanalyse
- Verwendet eine firmeneigene Mikrosäulentechnologie als Molekülfalle in einer anwenderfeundlichen Ausführung des Pipettenspitzengehäuses
- Steigert die Antikörper/Antigen-Bindungskinetik und verbessert erheblich die Analyse geringer Proteinmengen in biologischen Proben.
Verbesserte Arbeitsabläufe und Technologien für die biologische und Biomarker-Forschung:
- Die Immunaffinitätssäule erfasst das gewünschte Protein mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis.
- Überlegene Spezifität und Analyseeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen
- Ermöglicht Hybrid-Assays bis in den Femtomolbereich
- Streptavidin und Protein A, G & A/G MSIA D.A.R.T.'S zur flexiblen Analyse spezieller Ziele durch den Endanwender
- Anwenderspezifische MSIA D.A.R.T.'S auf Anfrage erhältlich
- Optimierte Arbeitsablauf-Lösung, Insulin (endogene und therapeutische Formen)
Anforderungen:
300 μl-Pipette wie Thermo Scientific™ Versette™ Flüssigkeitshandhabungsplattform, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ Mehrkanal-Pipettierer (aufgelistet im Benutzerhandbuch)
Empfohlen für:
- Hybrid-Massenspektrometrie-basierte Assays
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | MSIA D.A.R.T.'S, Protein A |
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Lagerungsbedingungen | 2 ° bis 8 ° C |
| Format | Packung mit 96 Spitzen |
| Produktlinie | MSIA D.A.R.T.S |