Learn More
Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform
Artikelnummer. 15132589
Click to view available options
Beschreibung:
MSIA D.A.R.T.'S, Benutzerdef.
MSIA D.A.R.T.'S, Insulin
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A
MSIA D.A.R.T.'S, Protein A/G
MSIA D.A.R.T.'S, Streptavidin
MSIA D.A.R.T.'S, nachfüllbares Rack
MSIA Spitzen, Protein G
MSIA Spitzen, humanes Beta-2-Mikroglobulin
Format:
Nachladegestell (Spitzen nicht im Lieferumfang enthalten)
Packung mit 24 Spitzen
Packung mit 96 Spitzen
Packungsgröße:
1 Stück
24 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 15132589
Marke: Thermo Scientific™ 991STR12
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbessern der Hybrid-MS-Bioanalyse mit dieser exklusiven Workflow-Lösung für Proteine und Peptide.
Verbessern Sie die Hybrid-MS Bioanalyse mit Thermo Scientific™ MSIA™ D.A.R.T.'S™ für die Versette und Novus i Plattform, eine exklusive Thermo Fisher Scientific Arbeitsablauf-Lösung für Proteine und Peptide. Die firmeneigene MSIA D.A.R.T.'S™ Technologie liefert gleichzeitig qualitative und quantitative Daten von komplexen biologischen Proben, beispielsweise menschlichem Plasma, wobei die Arbeitsabläufe Nachweisgrenzen im pg/ml-Bereich erzielen. Ideal für die Analyse biologischer Proben und Biomarker. MSIA ermöglicht Innovation in den Bereichen PKPD, DMPK, ADME, Biotransformation (DAR- und Payloadbestimmung) sowie bei der routinemäßigen Biomarkeranalyse.
Hybrid-Massenspektrometrie-Arbeitsabläufe zur Bioanalyse der nächsten Generation:
  • Ermöglicht die Analyse des gewünschten Proteins bis in den Femtomolbereich
  • Optimierter Arbeitsablauf für die qualitative & quantitative Proteinbioanalyse
  • Verwendet eine firmeneigene Mikrosäulentechnologie als Molekülfalle in einer anwenderfeundlichen Ausführung des Pipettenspitzengehäuses
  • Steigert die Antikörper/Antigen-Bindungskinetik und verbessert erheblich die Analyse geringer Proteinmengen in biologischen Proben.
Verbesserte Arbeitsabläufe und Technologien für die biologische und Biomarker-Forschung:
  • Die Immunaffinitätssäule erfasst das gewünschte Protein mit verbessertem Signal-Rausch-Verhältnis.
  • Überlegene Spezifität und Analyseeigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen
  • Ermöglicht Hybrid-Assays bis in den Femtomolbereich
  • Streptavidin und Protein A, G & A/G MSIA D.A.R.T.'S zur flexiblen Analyse spezieller Ziele durch den Endanwender
  • Anwenderspezifische MSIA D.A.R.T.'S auf Anfrage erhältlich
  • Optimierte Arbeitsablauf-Lösung, Insulin (endogene und therapeutische Formen)
Anforderungen:
300 μl-Pipette wie Thermo Scientific™ Versette™ Flüssigkeitshandhabungsplattform, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus i™ Mehrkanal-Pipettierer (aufgelistet im Benutzerhandbuch)
Empfohlen für:
  • Hybrid-Massenspektrometrie-basierte Assays
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MSIA Spitzen, humanes Beta-2-Mikroglobulin
Volumen (metrisch) 300 μl
Format Packung mit 24 Spitzen
Produktlinie MSIA D.A.R.T.S