Learn More
Corning™ MSCulture Max™ – GMP Supplement
Beschreibung
- Das Medium erhöht die endgültigen hMSC-Erträge, strafft die Kultur, verringert das In-Process-Risiko und eliminiert Medienaustausch, was eine höhere Zellexpansion mit weniger Medien und weniger Medienwechsel ermöglicht. Das MSCulture Max Media ist in 3 Versionen erhältlich. Jede Medienversion besteht aus einem Basalmedium und einem entsprechenden Ergänzungsmittel
- Standard-Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max Supplement [Kat. Nr. 42-000-CR]
- Xeno-freie Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
- Xeno-freie GMP-Qualität für Bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Kat. Nr. 42-200-CR]
- Eigenschaften:
- Kein Medienaustausch erforderlich
- Keine Oberflächenbeschichtung erforderlich
- Unvergleichliche Produktivität: Erreicht innerhalb von 4–5 Tagen eine über zehnfache hMSC-Erweiterung ohne Medienwechsel, was Zeit- und Arbeitskosten erheblich senkt
- Übergangsfreundliche Formulierung: Unterstützt die Übersetzung von der Forschung in die klinische Fertigung über Forschungs- und xenofreie Formate. Xeno-freie MSCulture Max-Medien sind ebenfalls in GMP-Qualität erhältlich.
- Skalierbare und effiziente Bioverarbeitung: Ermöglicht eine großvolumige Zellproduktion mit minimalem Medienverbrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Xeno-frei, cGMP |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zellkulturmedien |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | 0.2 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Keine |
| Ohne Additive | Ohne |
| Menge | Je 1 |
| Culture Type | Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal), Adhärente Zellkultur, Säugetierzellkultur |