Learn More
Corning™ MSCulture Max™ – Basalmedium
Descripción
- Das Medium erhöht die endgültigen hMSC-Erträge, strafft die Kultur, verringert das In-Process-Risiko und eliminiert Medienaustausch, was eine höhere Zellexpansion mit weniger Medien und weniger Medienwechsel ermöglicht. Das MSCulture Max Media ist in 3 Versionen erhältlich. Jede Medienversion besteht aus einem Basalmedium und einem entsprechenden Ergänzungsmittel
- Standard-Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max Supplement [Kat. Nr. 42-000-CR]
- Xeno-freie Forschungsqualität: Corning MSCulture Max Basalmedium [Kat. Nr. 42-010-CV] und MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
- Xeno-freie GMP-Qualität für Bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] und Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Kat. Nr. 42-200-CR]
- Eigenschaften:
- Kein Medienaustausch erforderlich
- Keine Oberflächenbeschichtung erforderlich
- Unvergleichliche Produktivität: Erreicht innerhalb von 4–5 Tagen eine über zehnfache hMSC-Erweiterung ohne Medienwechsel, was Zeit- und Arbeitskosten erheblich senkt
- Übergangsfreundliche Formulierung: Unterstützt die Übersetzung von der Forschung in die klinische Fertigung über Forschungs- und xenofreie Formate. Xeno-freie MSCulture Max-Medien sind ebenfalls in GMP-Qualität erhältlich.
- Skalierbare und effiziente Bioverarbeitung: Ermöglicht eine großvolumige Zellproduktion mit minimalem Medienverbrauch
Especificaciones
Especificaciones
| Klassifikation | Serumfrei |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Zellkulturmedien |
| Serum Level | Standard-Serumzugabe |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | 0.2 μm steril gefiltert |
| Mit Additiven | Keine |
| Ohne Additive | Ohne |
| Menge | Je 1 |
| Culture Type | Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal), Adhärente Zellkultur, Säugetierzellkultur |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?