Learn More
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RR8-1, BD Biosciences™
Codice prodotto. 17200025 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17200025 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17200025 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 748423
 Articolo soggetto a restrizioni
Verfügbar ab: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Rat Monoclonal Antibody
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Monoclonal antibody specifically detects Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone RR8-1
Coniugato Brilliant Ultraviolet 805
Formulazione Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias gene TCR V alpha 11.1/11.2
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse T-Cell Clone B10
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Mouse
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.