Learn More
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Rat anti-Mouse, BUV805, Clone: RR8-1, BD Biosciences™
Code produit 17200025 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17200025 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17200025 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 748423
 Article restreint
Verfügbar ab: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rat Monoclonal Antibody
Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR Monoclonal antibody specifically detects Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Vα 11.1, 11.2[b,d] TCR
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone RR8-1
Conjugué Brilliant Ultraviolet 805
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène TCR V alpha 11.1/11.2
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse T-Cell Clone B10
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG2b κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.