Learn More
CD105 Mouse anti-Human, BUV805, Clone: 266, BD Biosciences™
Code produit 17200145 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17200145 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17200145 Fournisseur BD Biosciences Code fournisseur 748552
 Article restreint
Verfügbar ab: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
CD105 Monoclonal antibody specifically detects CD105 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène CD105
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 266
Conjugué Brilliant Ultraviolet 805
Formule Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gène END; Endoglin; HHT1; MSC; ORW; ORW1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV805 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Isotype IgG1 κ