Learn More
IKA™ MS 3.3 Universalaufsatz
Tienda IKA Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Zur Verwendung mit (Geräte):
IKA MS3.3
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descripción
MS3.3 Universal-Schaumstoffeinsatz-Befestigung
MS 3.1 Standardaufsatz für Reagenzgläser und kleine Gefässe bis φ 50mm
MS 3.3 Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze
MS 3.4 Mikrotiteraufsatz für eine Mikrotiterplatte
MS 1.21 Einhandeinsatz zum Einsetzen in den Universalaufsatz
MS 1.32 Reagenzglaseinsatz zum Einsetzen in den Universalaufsatz, für 6 Reagenzgläser φ 12mm
Typ: MS 3.3 Universalaufsatz
MS 3.3 Universalaufsatz für verschiedene Schaumstoffeinsätze
MS 3.4 Mikrotiteraufsatz für eine Mikrotiterplatte
MS 1.21 Einhandeinsatz zum Einsetzen in den Universalaufsatz
MS 1.32 Reagenzglaseinsatz zum Einsetzen in den Universalaufsatz, für 6 Reagenzgläser φ 12mm
Typ: MS 3.3 Universalaufsatz
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Universalaufsatz für Schaumstoffeinsatz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA MS3.3 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido