Learn More
Ismatec™ MS-CA Serie, Schlauchpumpe für Standmontage
Click to view available options
Flussrate:
0,0271 bis 7,1 ml/min pro Kanal
0,028 bis 8,5 ml/min pro Kanal
Anzahl Rollen:
6
8
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vier Kanäle
- Verwendet farbcodierte 3-Stopp-Schläuche, 0.19 bis 3.17 mm ID
- Aufnahme von MS/CA Click'n'go-Kassetten
- Einfache Handhabung
- Automatische Okklusionseinstellung
- Definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
- Individuelle Schlauchauswahl an jedem Kanal
- Synchronmotor mit fester Drehzahl
Spezifikation
Spezifikation
| Kanäle | 4 |
| Flussrate | 0,028 bis 8,5 ml/min pro Kanal |
| Motor Speed | 20 U/min |
| Modell | MS-CA 4/620 |
| Motortyp | Synchronmotor mit fester Drehzahl |
| Anzahl Rollen | 6 |
| Schlauchtyp | 3-Stopper, farbcodierter Schlauch (0,19 bis 3,17 mm Innendurchmesser) |
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 88 x 135 mm |
| Gewicht (metrisch) | 1,3 kg |
| Elektrische Anforderungen | 230 V 50 Hz 115 V 60 Hz |
| Mehr anzeigen |