Learn More
Ismatec™ REGLO PUMPE ANALOG 4/8 Förderleistung 0,003 bis 35 ml/min, 8 Rollen-Roto
Artikelnummer. 11997965
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
0.003 bis 35 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
11997965 0.003 bis 35 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11997965 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. ISM827B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bessere Pumpleistung mit einer einzigen kompakten Einheit. Die Ismatec™ Reglo Analogpumpen bieten mehrkanaliges Pumpen, eine Fernsteuerung und einen einfachen Schlauchwechsel.
  • Gleichbleibender Durchfluss und reduzierter Verschleiß der Schläuche für bessere Ergebnisse
  • Einfacher Schlauchwechsel mit einrastenden Click’n’go™ Mini-Kassetten
  • Keine Wartung
  • selbstschmierende Rollen
  • Auswahl von zwölf Rollenpumpen für einen gleichmäßigeren Durchfluss
  • Ferngesteuerte Drehzahlregelung mit analogem Eingangssignal.
  • Start/Stopp oder Richtungswechsel über Kontaktschluss; Drehzahlüberwachung über Frequenzausgang
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Konformität (EN 61326-1/EN 61010-1)
Kanäle 4
Beschreibung 3 Stopper, farbkodiert
Regelungsart Variable Drehzahl
Displaytyp Analog
Schutzart Gehäuse IP30
Flussrate 0.003 bis 35 ml/min
Maximaler Druck 14,5 psi (Differenzial)
Motor Speed 100 U/min
Enthält 2 oder 4 Kassetten, Bedienungsanleitung, Netzkabel
Modell MS-4/8
Motortyp DC
Anzahl Rollen 8
Drehzahlregelung 2-stelliges Potentiometer
Drehzahlauflösung (Reproduzierbarkeit) 1%
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 5 °C
Abmessungen (L x B x H) 190 x 100 x 143 mm
Gesamtlänge (metrisch) 101.6 mm
Gesamtbreite (metrisch) 190.5 mm
Gesamthöhe (metrisch) 144.02 mm
Gewicht (metrisch) 2.1 kg
Spannung 115/230 VAC
Frequenz 50 Hz