Learn More
Tocris Bioscience™ MRS 2279
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094822
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18094822
Marke: Tocris Bioscience™ 2158/1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective, high affinity P2Y1 antagonist
MRS 2279 is a selective, high affinity competitive antagonist of the P2Y1 receptor (Ki = 2.5 nM; IC50 = 51.6 nM). Fails to block nucleotide signaling at most other P2Y receptors (P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11 and P2Y12) and potently inhibits ADP-induced aggregation of human blood platelets in vitro (pKB = 8.05).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinheit >98%
CAS 2387505-47-5
Menge 1 mg
Produkttyp MRS 2279
Molekulargewicht 503.78
Hemmstoffe MRS 2279
Nur für Forschungszwecke