Learn More
Abnova™ MRPS17 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00051373-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16119962
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH54031
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.04
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MSVVRSSVHARWIVGKVIGTKMQKTAKVRVTRLVLDPYLLKYFNKRKTYFAHDALQQCTVGDIVLLRALPVPRAKHVKHELAEIVFKVGKVIDPVTGKPCAGTTYLESPLSSETTQLSKNLEELNISSAQ
HSPC011/MRP-S17/RPMS17
MRPS17
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51373
MRPS17 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRPS17
Human
Recombinant
Solution