Beschreibung
Das MRP-BCRP Vesicular Transport Assay Reagenz-Set ist ein gebrauchsfertiges Kit, das alle für den vesikulären Transportassay benötigten Reagenzien enthält, mit Ausnahme der Vesikel selbst. Das Reagenzienset kann für vesikuläre Transportassays mit radioisotopmarkierten oder nicht markierten Verbindungen verwendet werden. Dieses Kit hat genügend Material für 100 vesikuläre Transportassays.
Mit dem MRP-BCRP vesikuläre Transportassay-Reagenzset können Sie:
Zur Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Transportern und Wirkstoffkandidaten
Potenzialbewertung für durch Transporter vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis leisten
Concept Behind ABC Transporter Vesicles
ABC Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühe Beurteilung das Substrat eines Arzneimittelkandidaten und des Wechselwirkungspotentials mit anderen Arzneimitteln. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen von innen nach außen gestülpten Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel inkorporierte Menge bestimmt wird.
Klare und zuverlässige Ergebnisse
Die aus Sf9-Zellen vorbereiteten „Inside-Out“-Vesikel bieten ein hohes Maß an Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Kit-Kompatibilität
Unser MRP-BCRP vesikuläre Transportassay-Reagenzset ist für die Verwendung mit Disposition oder BCRP Vesikeln konzipiert. Für die 100 vesikulären Transportassays, die mit diesem Kit durchgeführt werden können, sind zwei MRP- oder BCRP-Vesikelprodukte erforderlich.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Mit dem MRP-BCRP vesikuläre Transportassay-Reagenzset können Sie:
Concept Behind ABC Transporter Vesicles
ABC Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühe Beurteilung das Substrat eines Arzneimittelkandidaten und des Wechselwirkungspotentials mit anderen Arzneimitteln. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen von innen nach außen gestülpten Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel inkorporierte Menge bestimmt wird.
Klare und zuverlässige Ergebnisse
Die aus Sf9-Zellen vorbereiteten „Inside-Out“-Vesikel bieten ein hohes Maß an Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Kit-Kompatibilität
Unser MRP-BCRP vesikuläre Transportassay-Reagenzset ist für die Verwendung mit Disposition oder BCRP Vesikeln konzipiert. Für die 100 vesikulären Transportassays, die mit diesem Kit durchgeführt werden können, sind zwei MRP- oder BCRP-Vesikelprodukte erforderlich.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Bei -20 °C lagern. |
| Format | Gefroren |
| Menge | 100 Assays |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Typ | Vesikuläres Transportassay-Reagenzien-Set |