Learn More
MRPL45 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1B4B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen MRPL45
Klon 1B4B4
Konzentration 0.9 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66531-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66531-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a 39S subunit protein. Pseudogenes corresponding to this gene are found on chromosomes 2p and 17q.
Spezifikation
Spezifikation
MRPL45
0.9 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
L45mt, MRPL45, MRP-L45
Mrpl45
IgG1
Protein G
Antibody
1B4B4
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Q9BRJ2, Q9D0Q7
287656, 67036, 84311
MRPL45 Fusion Protein Ag8207
Primary
-20°C
MRPL45