Learn More
Abnova™ MRPL13 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00028998-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16128942
  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH09190
Solution
28998
MRPL13 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MRPL13
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
45.32
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MSSFSRAPQQWATFARIWYLLDGKMQPPGKLAAMASIRLQGLHKPVYHALSDCGDHVVIMNTRHIAFSGNKWEQKVYSSHTGYPGGFRQVTAAQLHLRDPVAIVKLAIYGMLPKNLHRRTMMERLHLFPDEYIPEDILKNLVEELPQPRKIPKRLDEYTQEEIDAFPRLWTPPEDYRL
L13/L13A/L13mt/RPL13/RPML13
MRPL13