Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit B für virale/pathogene Nukleinsäuren
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Das MPure Extraktionskit B für virale/pathogene Nukleinsäuren wird zusammen mit dem MPure-12 Gerät zur Extraktion viraler und bakterieller DNA/RNA aus Bakterienkulturen, Tupfern und Umweltproben eingesetzt. Zu den Ausgangsproben gehören klinische Proben wie Sputum, bronchoalveoläre Lavage, zellfreie Körperflüssigkeiten, Urin, Atemproben, Bakterienkulturen (fest oder in Suspension) sowie Umweltproben wie Boden, Wasser und Fäzes. Das Kit enthält alles, was für die Probenvorbereitung erforderlich ist. Bei zähen Proben (Boden oder Fäzes) kann die Probenvorbereitung mit FastPrep™ Gertäten und Lysematrix-Röhrchen jedoch die Ausbeute erheblich steigern und die Verarbeitungszeiten verkürzen.
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Durchführungszeit von lediglich 55 Minuten
- Extrahierte Nukleinsäuren können in Downstream-Prozessen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Beschreibung | Extraktionskit B für virale/pathogene Nukleinsäuren |
| Probentyp | Bakterien, Virus, Tupfer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureaufreinigung; virale und bakterielle DNA/RNA aus zellreichen Proben |
| Enthält | Proteinase K 40 μl, Lysepuffer 2: 720 μl, Bindungspuffer 1: 720 μl, magnetische Partikellösung: 800 μl, Waschpuffer 1: 1000 μl, Waschpuffer 2: 1000 μl, Waschpuffer 3: 1000μ l; Elutionspuffer 1: 1000μ l; Elutionspuffer 2: 1000 μl; BL2 Puffer: 400 μ l |
| Anzahl Reaktionen | 48 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | Bakterienpellet: 100 bis 200 μl /Bis zu 109 Bakterien (ca. 600 = 3 AD); Bakterienkolonie: 100 bis 200 μl/1-3 Kolonie; Tupferproben: 100 bis 200 μl flüssige Transportmedien |
| Prüfzeit | In nur 55 Minuten |