Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Virale Nukleinsäure-Extraktionskit 800
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
48 Präparate
Beschreibung
- Wird zusammen mit dem MPure 12 Extraktionsgerät verwendet
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Die Durchführungszeit beträgt lediglich 55 Minuten
- Nukleinsäuren können sofort in nachgeschalteten Anwendungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Beschreibung | Extraktionskit 800 für virale Nukleinsäuren |
| Probentyp | Humane biologische Proben wie Serum, Plasma und andere zellfreie Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureaufreinigung; virale DNA oder RNA aus humanen biologischen Proben wie Serum, Plasma und anderen zellfreien Flüssigkeiten |
| Enthält | Proteinase K-Lösung: 40 μl, Lysepuffer 2: 1000 μl, Bindungspuffer 1: 1600 μl, magnetische Partikellösung: 800 μl, Waschpuffer 1: 1000 μl, Waschpuffer 2: 1000 μl, Waschpuffer 3: 1000 μl; RNase-freies Wasser: 1000 μ l |
| Anzahl Reaktionen | 48 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | 600 bis 800 μl |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit 800
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase K