Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Virale Nukleinsäure-Extraktionskit
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
48 Präparate
Beschreibung
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Die Durchführungszeit beträgt lediglich 40 Minuten
- Nukleinsäuren können sofort in Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR, Sequenzierung (NGS), Microarrays, RFLP und Southern Blot-Analysen eingesetzt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Beschreibung | Extraktionskit für Nukleinsäuren |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Humane biologische Proben wie Serum, Plasma und andere zellfreie Flüssigkeiten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung viraler RNA/DNA |
| Enthält | Proteinase-K-Lösung, 30 μl; Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 1000 μl; Magnet-Beads-Lösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000l: RNase-freies Wasser, 1000 μl; RNase-freies Wasser, 1000 μl |
| Anzahl Reaktionen | 48 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | 100 bis 400 μl |
| Prüfzeit | In nur 40 Minuten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MPure Viral Nucleic Acid Extraction Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: glycerol, proteinaseK, guanidine thiocyanate, triton X-100,isopropyl alcohol,ethyl alcohol, guani