Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit für Gewebe-DNA
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
48 Präparate
Beschreibung
Das MPure Extraktionskit für Gewebe-DNA enthält alles, was für die Probenvorbereitung erforderlich ist. Bei zähen Geweben wie Herz- oder Skelettmuskeln, Milz-, Darm- oder anderen bindegewebereichen Proben kann die Probenvorbereitung mit FastPrep™ Geräten und Lysematrix-Röhrchen jedoch die Ausbeute erheblich steigern und die Verarbeitungszeit verkürzen.
- Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
- Durchführung in lediglich 40 Minuten
- Produziert Nukleinsäuren, die unmittelbar in Downstream-Prozessen eingesetzt werden können
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Beschreibung | Extraktionskit für Hefe-DNA |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Probentyp | Tierisches Gewebe, Blutflecken, Tupfer |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MPure-12 Automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aureinigung von Gewebe-DNA |
| Enthält | Lysepuffer 2, 720 μl; Bindungspuffer 1, 720 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer, 1000 μl; Elutionspuffer, 1000 μl |
| Anzahl Reaktionen | 48 Aufreinigungen |
| Probenvolumen | DNA von 100 bis 400 μl oder 10 bis 40 mg Gewebe aufreinigen; 100 bis 400 μl oder ein Tupfer oder eine Bürste für getrocknete Abstrichproben; 100 bis 400 μl oder vier Scheiben für getrocknetes Blut |
| Prüfzeit | In nur 40 Minuten |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MPure Tissue DNA Extraction Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- MIXTURE LIST-Enthält: proteinase, sodium dodecyl sulphate, ethanol, guanidium chloride, polyethylene glycol, propan-2-ol