Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Extraktionskit für forensische DNA
Artikelnummer. 15769200 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
48 Aufreinigungen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
15769200 48 Aufreinigungen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15769200 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 117022110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 CHF
    338.82 CHF / 1 Sets
    Sparen 17.18 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrahieren und isolieren Sie genomische DNA aus forensischen Proben
Das Kit enthält alles, was für die Probenvorbereitung erforderlich ist. Bei Proben von Wischtüchern, Tupfern, Zigarettenkippen und mit Körperflüssigkeiten getränkten Geweben oder anderen festen Matrizen kann die Probenvorbereitung mit FastPrep™ Geräten und Lysematrix-Röhrchen jedoch die Ausbeute erheblich steigern und die Verarbeitungszeit verkürzen. Die mit dem MPure Forensic DNA-Extraktionskit extrahierte DNA ist für den sofortigen Einsatz in Downstream-Prozessen geeignet.
  • Vollständig automatisiertes Aufreinigungsprotokoll
  • Die Durchführungszeit beträgt lediglich 40 Minuten
  • Die DNA ist sofort einsatzbereit
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Beschreibung Extraktionskit für forensische DNA
Probentyp Forensische Probe
Zur Verwendung mit (Geräte) MPure-12™ automatisiertes Nukleinsäureaufreinigungssystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäureaufreinigung; genomische DNA aus forensischen Proben
Enthält Lysepuffer 2, 1000 μl; Bindungspuffer 1, 1000 μl; magnetische Partikellösung, 800 μl; Waschpuffer 1, 1000 μl; Waschpuffer 2, 1000 μl; Waschpuffer 3, 1000 μl; Elutionspuffer 1, 1000 μl; Elutionspuffer 2, 1000 μl
Anzahl Reaktionen 48 Aufreinigungen
Probenvolumen Geronnenes/getrocknetes Blut: 20 μl; forensische Oberflächen- und Kontakttupfer, Haarwurzeln: 0,5 bis 1 cm; menschliches Gewebe: 40 mg; Speichel: 50 μl; Spermienflecken: 5 bis 10 μl oder 1 cm2 der forensischen Probe; Kaugummi: 40 mg; Zigarettenkippen: 1 cm2 Papier vom Ende der Zigarette oder des Filters
Prüfzeit In nur 40 Minuten
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MPure Forensic DNA Extraction Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: urea, sodium dodecylsulphate, ethanol,guanidine hydrochloride, Triton X-100, isopropanol, glycerol